Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole, 96%
Artikelnummer. 11439487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11439487 100 g 100g
11419487 5 g 5g
11429487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11439487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22003.22
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194.212 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52431-78-4
Molecular Formula C7H6N4OS
Molecular Weight (g/mol) 194.212
MDL Number MFCD00132898
InChI Key MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
PubChem CID 3034725
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)-2H-tetrazole-5-thione
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Tekniske data
Melting Point 169°C to 171°C
Quantity 100 g
Formula Weight 194.21
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.