Learn More
1,4-Cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 11337456
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Product Code. Quantity unitSize
11337456 1 g 1g
11347456 5 g 5g
11357456 25 g 25g
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11337456
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L09490.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69225-59-8
Molecular Formula C11H18O3
Molecular Weight (g/mol) 198.262
MDL Number MFCD00006652
InChI Key COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal
PubChem CID 587968
IUPAC Name 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
SMILES CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C
Spécification
Melting Point 46°C to 50°C
Quantity 1 g
Beilstein 3541930
Formula Weight 198.26
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1,4-Cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.