Learn More
1-(4-chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10753443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10753443 10 g Amber Glass Bottle 10g
10743443 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10753443 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00129EA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 368870-06-8
Molecular Formula C13H14ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 267.709
MDL Number MFCD01330893
InChI Key IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
IUPAC Name 1-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
SMILES C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 267.71
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.