Learn More
1,4-Butanediol, LoGiCal
Product Code. 30458350
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30458350 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30458350 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1275.52
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1,4-Butanediol
CAS 110-63-4
Analyte or Component Names 1,4-Butanediol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C4 H10 O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Solution Type Neat
SMILES OCCCCO
IUPAC Name butane-1,4-diol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Quantity 10 mg
Formula Weight 90.0681 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.