Learn More
Hamilton™ 1/4-28 Threads .118 in (3.0 mm) / Male Luer
Descripción
Male and female luer and luer lock connectors1/4-28 and M6 flat bottom connectors, adapters, and couplersValve port and syringe caps and plugsNPT and UNC adapters
Specification Sheet
- Fitting Material – CTFE
- Threads – Male Luer / ¼-28
- Maximum Pressure – 87 psi (6 bar)
- Sales Quantity – 1 each
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Male Luer Fitting |
| Material | CTFE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?