Learn More
1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10079291
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10079291 1 g 1g
10202362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10079291 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00154DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5356-71-8
Molecular Formula C15H13N3
Molecular Weight (g/mol) 235.29
MDL Number MFCD00084878
InChI Key SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
IUPAC Name 2,5-diphenylpyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 235.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine