missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dibromopropane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15858990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15858990 250 mL 250mL
15848990 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15858990 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032790250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 109-64-8
Grade Research
Molecular Formula Br(CH2)3Br
Molecular Weight (g/mol) 201.89

Specifikationer

Melting Point -34°C
Density 1.98 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 166°C to 168°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00000255
Quantity 250 mL
Synonym 1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide, 1,3-Dibromopropane
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.