Learn More
1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10510942
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10510942 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10510942 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM05715DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 1132-05-4
Molecular Formula C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
MDL Number MFCD00068015
InChI Key XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 259653
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)CC=C
Spécification
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 3'-allyl-4'-hydroxyacetophenone, acetophenone, 3'-allyl-4'-hydroxy, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propenyl phenyl, 1-4-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, zlchem 1234
Formula Weight 176.21
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.