Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11326795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
11326795 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10352983 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11326795 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55739CB
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 884507-45-3
Molecular Formula C17H26BNO2
Molecular Weight (g/mol) 287.21
MDL Number MFCD08741425
InChI Key AKQLICZDOCQKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, amtb769, 3-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl
PubChem CID 18525872
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
IUPAC Name 1-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Formula Weight 287.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.