Learn More
1,2-Deshydro Praziquantel, TRC
Product Code. 30138732
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30138732 50 mg 50mg
30132968 100 mg 100mg
30006411 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138732 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28197550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125273-86-1
Molecular Formula C19 H22 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Synonym 2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel Imp. B (EP), Praziquantel RC B (USP)
IUPAC Name 2-(cyclohexanecarbonyl)-6,7-dihydro-3H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2CC(=O)N3CCc4ccccc4C3=C2
Spécification
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
Formula Weight 310.1681
Chemical Name or Material 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.