Learn More
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10235700 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10235700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170900100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 27035-39-8
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Boiling Point 90.0°C (5.0 mmHg)
Flash Point 105°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C8H12O2
Refractive Index 1.4950 to 1.4980
MDL Number MFCD00005076
Quantity 10 g
Synonym 1r,4r,6r,9s-5,10-dioxatricyclo 7.1.0.0?,? decane
InChI Key USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2C(O2)CCC3C1O3
Molecular Weight (g/mol) 140.18
PubChem CID 91447
Formula Weight 140.18
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid or Low Melting Solid
Chemical Name or Material 1,2,5,6-Diepoxycyclooctane, 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicity Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
Sicherheitshinweis