Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzene, Mikromol™
Product Code. 17909154
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17909154 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17909154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.08
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,4-Trimethoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Analyte or Component Names 1,2,4-Trimethoxybenzene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H12 O3
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC Name 1,2,4-trimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Quantity 100 mg
Formula Weight 168.0786 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.