Learn More
1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine, 99%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 1013-76-9 |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C12H18N2 |
| Refractive Index | 1.5530 to 1.555 |
| MDL Number | MFCD00023127 |
| Quantity | 5 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 C
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H302-Harmful if swallowed.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?