Learn More
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 97%
Code produit 10497280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10497280 250 g Plastic bottle 250g
10395970 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10497280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105372500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-30-7
MDL Number MFCD00005925
InChI Key SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC Name 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 164.0°C to 169.0°C
Color White
Boiling Point 390.0°C
Flash Point 227°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Plastic bottle
Molecular Formula C9H4O5
Quantity 250 g
Beilstein 18, 468
Merck Index 15, 9872
Solubility Information Solubility in water: decomposes with water. Other solubilities: 0.002g/100g ccl4- 0.06g/100g ligroin (25 c),0.4g/100g mixed xylenes- 15.5g/100g dmf (25 c),49.6g/100g acetone (25 c),21.6g/100g ethyl acetate (25 c)
Molecular Weight (g/mol) 192.13
Formula Weight 192.13
Percent Purity 97%
Physical Form Flakes
Chemical Name or Material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride, 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.