Learn More
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11354227
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11354227 25 g 25g
11364227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11354227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036702.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2465-93-2
Molecular Formula C12H17N3O3
Molecular Weight (g/mol) 251.286
MDL Number MFCD00019868
InChI Key ALGVJKNIAOBBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-tris 2-cyanoethoxy propane, propanenitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris, 3,3',3-propane-1,2,3-triyltrioxytripropiononitrile, tris .beta.-cyanoethoxy propane, glycerol tris 2-cyanoethyl ether, propionitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltrioxy tri, 3-2,3-bis 2-cyanoethoxy propoxy propanenitrile, 3-1,3-bis 2-cyanoethoxy propan-2-yl oxy propanenitrile, propanenitrile,3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris
PubChem CID 75572
IUPAC Name 3-[2,3-bis(2-cyanoethoxy)propoxy]propanenitrile
SMILES C(COCC(COCCC#N)OCCC#N)C#N
Especificaciones
Density 1.107 g/mL
Quantity 25 g
UN Number UN3276
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 251.29
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.