Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -35°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.973g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 207°C |
| Flash Point | 71°C (159.8°F) |
| Infrared Spectrum | Conforms to structure |
| Packaging | Glass Bottle |
| Refractive Index | n20/D 1.541 |
| Quantity | 1 L |
| UN Number | UN3082 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?