Learn More
1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10461893
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10461893 1 g Amber Glass Bottle 1g
10568643 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10081334 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10461893 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24805DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 1131-87-9
Molecular Formula C10H7BrOS
Molecular Weight (g/mol) 255.13
MDL Number MFCD07368508
InChI Key NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-5-yl)-2-bromoethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifica
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 255.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.