Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethylpentasiloxane, TRC
Product Code. 30374448
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30374448 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD9958351G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethylpentasiloxane
CAS 995-83-5
Molecular Formula C10 H32 O4 Si5
Quantity 1 g
Synonym 1,9-Dihydridodecamethylpentasiloxane, 1,9-Dihydrodecamethylpentasiloxane, 1,9-Dihydrogendecamethylpentasiloxane
InChI Formula InChI=1S/C10H32O4Si5/c1-15(2)11-17(5,6)13-19(9,10)14-18(7,8)12-16(3)4/h15-16H,1-10H3
SMILES C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
IUPAC Name bis[[dimethylsilyloxy(dimethyl)silyl]oxy]-dimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 356.786
Formula Weight 356.115
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.