Learn More
CBF2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Description
CBF2 Polyclonal antibody specifically detects CBF2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | CBF2 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | CoraFluor 1 |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CBF2CTF2, CBFHSP-CBF, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), zeta, CCAAT/enhancer binding protein zeta, CCAAT/enhancer-binding protein zeta, CCAAT-binding factor, CCAAT-box-binding transcription factor, NOC1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human CCAAT/Enhancer Binding Protein CBF2 using the numbering given in entry NP_005751.2 (GeneID 10153). |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?