accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl

CAS RN 75-09-2

IUPAC Name: dichloromethane
Synonyms: methylene chloride methylenum chloratum chlorure de methylene R30 (refrigerant) caswell no. 568 metylenu chlorek methylene chloride preparation solmethine DCM methylene dichloride
Molecular Weight (g/mol): 84.93
Molecular Formula: CH2Cl2
InChi Key: YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCl
Quantity 
  • (18)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (22)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
Boiling Point 
  • (3)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (33)
  • (8)
  • (2)
  • (10)
  • (5)
  • (2)
  • (12)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (42)
  • (23)
  • (3)
  • (9)
  • (18)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (22)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)