accessibility menu, dialog, popup

UserName

Mo

CAS RN 7439-98-7

IUPAC Name: molybdenum
Synonyms: molybdenum molybdenum atom molybdene molybdaen molibdeno
Molecular Weight (g/mol): 95.95
Molecular Formula: Mo
InChi Key: ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Mo]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (161)
Quantity 
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
Form 
  • (21)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (8)
  • (3)
  • (29)
  • (20)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (45)
  • (2)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (10)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (6)
  • (1)
  • (10)
  • (117)
  • (3)
  • (30)
  • (5)
  • (1)
  • (161)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (21)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (8)
  • (3)
  • (29)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (45)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (6)