accessibility menu, dialog, popup

UserName

Ir

CAS RN 7439-88-5

IUPAC Name: iridium
Synonyms: iridium iridium atom
Molecular Weight (g/mol): 192.22
Molecular Formula: Ir
InChi Key: GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ir]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (9)
  • (55)
Quantity 
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
Form 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (47)
  • (12)
  • (2)
  • (9)
  • (55)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)