accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HO

CAS RN 71-23-8

IUPAC Name: propan-1-ol
Synonyms: propanol 1-proponol n propanol fema number 2928 n-propylalkohol alcool propylique optal osmosol extra caswell no. 709A propyl alcohol (natural)
Molecular Weight (g/mol): 60.1
Molecular Formula: C3H8O
InChi Key: BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCO
Molecular Weight (g/mol) 
  • (10)
  • (70)
Quantity 
  • (23)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
Grade 
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
Percent Purity 
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
Boiling Point 
  • (3)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (8)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (14)
  • (18)
  • (3)
  • (3)
  • (10)
  • (70)
  • (23)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)