accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiLiOOO

CAS RN 554-13-2

IUPAC Name: dilithium(1+) carbonate
Synonyms: lithium carbonate carbonic acid, dilithium salt Li2CO3
Molecular Weight (g/mol): 73.89
Molecular Formula: CLi2O3
InChi Key: XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Quantity 
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
Grade 
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
Physical Form 
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (6)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (11)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)