accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3CH3H3C

CAS RN 540-84-1

IUPAC Name: 2,2,4-trimethylpentane
Synonyms: isooctane iso-octane
Molecular Weight (g/mol): 114.23
Molecular Formula: C8H18
InChi Key: NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CC(C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 
  • (18)
  • (88)
Quantity 
  • (25)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (25)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Percent Purity 
  • (22)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
Boiling Point 
  • (11)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (19)
  • (25)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (18)
  • (88)
  • (25)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (25)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (22)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
  • (11)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)