accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNN

CAS RN 288-32-4

IUPAC Name: 1H-imidazole
Synonyms: imidazole miazole glyoxalin al-imidazole glyoxaline Him IMD pyrro(b)monazole iminazole glioksal
Molecular Weight (g/mol): 68.08
Molecular Formula: C3H4N2
InChi Key: RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C=CN=C1
Quantity 
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (4)
  • (49)
Physical Form 
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (9)
Boiling Point 
  • (5)
  • (11)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
Percent Purity 
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (11)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (49)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (9)
  • (5)
  • (11)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)