Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Crucible
Product Code. 15493605
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
39 mm
42 mm
47 mm
Height (Metric):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Description:
Flanged Rim OD: 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
SlideOn Ring OD: 48 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
SnapOn Ring OD: 44 mm
SnapOn Ring OD: 48 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Unit Size:
Each
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15493605
Brand: Thermo Scientific™ 035986.KT
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description SlideOn Ring OD: 54 mm
Material Zirconium
Diameter (Metric) Outer 47 mm
Height (Metric) 35 mm
Product Type Zirconium Crucible
Diameter (Metric) Base 36mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.