Learn More
ZEOsphere™
Product Code. 30048979
Click to view available options
Pore Size:
100 Å
120 Å
300 Å
Phase:
C18 Functionalized
C4 Functionalized
C8 Functionalized
DIOL Functionalized
NH2 Functionalized
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Product Code. 30048979
Brand: ZEOsphere 302063
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100 A, 120 A and 300 A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • High performance Spherical Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
  • 10 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
Particle Size 10 μm
Pore Size 100 Å
Technique Chromatography
Quantity 1 kg
Type Silica Gel
Material Silica Gel
Phase DIOL Functionalized
Particle Shape Spherical
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt