Learn More
ZEOprep™ C18 Functionalized
Product Code. 30048957 Shop All Zeochem Products
Click to view available options
:
60 Å, 1 kg
60 Å, 100 g
60 Å, 5 kg
60 Å, 500 g
90 Å, 1 kg
90 Å, 100 g
90 Å, 5 kg
90 Å, 500 g
Product Code. 30048957
Brand: ZEOprep 300190
Edge
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. C18 functionalized irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The C18 ligand gives the silica a non-polar surface, ideal for pharmaceuticals and more.
  • C18 functionalized for RP applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
Particle Size 40 to 63 μm
Pore Size 60 Å
Technique Chromatography
Quantity 100 g
Type Silica Gel
Material Silica Gel
Phase C18 Functionalized
Particle Shape Irregular
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt