Beschreibung
The ZBTB8OS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZBTB8OS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ZBTB8OS antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZBTB8OS |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | ARCH; ARCH2; MGC62007 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| Quantity | 150 μL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?