Learn More
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO)
Product Code. p-7050834
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11378378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-19-9
Molecular Formula S3Y2
Molecular Weight (g/mol) 273.99
MDL Number MFCD00058806
InChI Key BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Physical Form Powder
Quantity 1 g
UN Number UN3134
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name diyttrium(3+) trisulfanediide
Formula Weight 273.93
Percent Purity 99.9%
Odor Like rotten eggs
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) sulfide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.