Learn More
Invitrogen™ XRCC1 Monoclonal Antibody (10E10)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA549160
Product Code. 17941481
  • 415.00 EUR / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human 293T whole cell, human K562 whole cell, human Jurkat whole cell, human HEL whole cell, human A431 whole cell. ICC/IF: A431 cell. Flow: Hela cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
XRCC1 (X-ray cross complementing factor-1) is involved in DNA base excision repair. XRCC1 is a 70 kDa protein that has been shown to be physically associated with other DNA repair enzymes, including poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), DNA Ligase III and DNA polymerase beta. XRCC1 contains a BRCT domain (for BRCA1 carboxyl terminus) which was originally found in the tumor suppressor protein BRCA1. Recently, the BRCT domain has been shown to mediate the protein-protein interaction of XRCC1 and DNA ligase III-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
XRCC1
Monoclonal
500 μg/mL
PBS with 4mg trehalose and no preservative
P18887
XRCC1
E. coli-derived human XRCC1 recombinant protein (Position: E538-A633).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
10E10
Unconjugated
XRCC1
DNA repair protein XRCC1; RCC; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1; X-ray repair cross complementing 1; x-ray repair cross-complementing group 1 protein; X-ray repair cross-complementing protein 1; XRCC1; Xrcc-1
Mouse
Antigen affinity chromatography
RUO
7515
-20°C
Lyophilized
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.