Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Foamed Polyvinyl Liners
Codice prodotto. 11718909 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Neck Finish:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Glass
Polypropylene
No. per Case:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Dimensione della confezione:
Pack of 144
Pack of 48
Pack of 72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11718909
Marca: DWK Life Sciences 239288
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Foamed polyethylene liner provides chemical resistance for acids, alkalis, solvents, alcohols, oils, household cosmetics and aqueous products
  • Liner provides tight seal
  • Liner Material: Foam, Polyethylene
  • Polypropylene
  • Screw Cap
  • White
Use these caps with glass bottles or vials
Order Info
Each pack contains 72
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 72 Cs.
Neck Finish 48-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Glass bottle or vial
Closure Liner Polyethylene Foam
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato