Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Phenolic Screw Caps for Redi-Pak™ Containers
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Unit Size:
Pack of 144
Descrizione
- Poly-Seal liner is manufactured from low density polyethylene
- Phenolic
- Screw cap
- Color: Black
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Material | Phenolic Resin |
| No. per Case | 144 Cs. |
| Neck Finish | 24-400 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| For Use With (Equipment) | Redi-pak™ container |
| Closure Liner | Polyseal |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto