Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Product Code. 10432562 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Closure Size:
33-430 mm
38-430 mm
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 48
Product Code. 10432562
Brand: DWK Life Sciences 219715
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rugged space-savers
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Overholdelse
Meets USP Type 1 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity 4.22 oz., 125mL
Capacity (Metric) 125 mL
Capacity (English) 4.22 oz.
Color Clear
Diameter (English) 2.16 in.
Material Glass
Closure Color Black
Certifications/Compliance USP Type 1
Graduated Yes
Height (Metric) 123 mm
Height (English) 4.84 in.
Closure Liner LDPE
Closure Material Phenolic
Closure Size 33-430 mm
Diameter (Metric) 55 mm
Closure Type Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.