Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Product Code. 10345851 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Includes:
Flask only
Flask, impeller and caps
Unit Size:
Each
Product Code. 10345851
Brand: DWK Life Sciences 356890
Only null left
Add to basket
Add to basket
Provide maximum surface between culture and glass flask
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Closure Material Silicone Rubber
Diameter (English) Outer 10.1 in.
Diameter (Metric) Side Arm 4.5 cm
Capacity (Metric) 8 L
Material Borosilicate Glass
Height (English) 17.5 in.
Height (Metric) 445 mm
Includes Flask, impeller and caps
Surface Coating PTFE Resin
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Outer 25.8 cm
Closure Size 10 to 44 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.