Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 541 Sheets
Beschreibung
Whatman hardened ashless quantitative filter papers are acid-hardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. They are suitable for a wide range of critical filtration procedures.
- Large nominal particle retention for fast analytical filtration.
- High wet-strength
- High chemical resistance to strong acid and alkali suspensions
- Retention of gelatinous precipitate
- 22 μm nominal particle retention rating
- Fast flow rate (Herzberg filtration speed 34 s)
- Maximum of 0.006% ash concentration
- Quantitative determination of milk sediment
- Use as an animal foodstuff filter for determining fiber content
- Determination of gelatin content in milk and cream
- Quantification of chloride in cement, as well as chloride and phosphorous in coal and coke
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Sheet |
| Particle Retention | 22 μm |
| Filtration Speed | Herzberg 34 sec. |
| Flow Rate | Fast |
| For Use With (Application) | For wide range of critical analytical filtration operations |
| Grade | Grade 541 |
| Thickness (Metric) | 155 μm |
| Dimensions (L x W) | 460 x 570 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?