Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap HD Disposable Capsules, 150 HD
Product Code. 11359114
Click to view available options
Pore Size:
0.45 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Inlet Style:
With 1/2 in. hose barb (HB) inlet/outlet
With Female NPT inlet/outlet
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 11359114
Brand: Cytiva 2813
Offers high filtration efficiency and excellent filtrate purity
  • Allows usage with broad range of solutions, pH, and temperature
  • High flow and high retention capacity
  • Able to be sterilized by autoclaving with steam at 121°C for 20 minutes
  • Manual vent with luer lock to bleed air from upstream or serve as an injection or sample port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Description Polycap HD 150 Capsule Filter, 10.0 μm, with 1/2 HB inlet and outlet (5 pcs)
Material (Membrane) Polypropylene
Pore Size 10 μm
Sterility Non-sterile
Filtration Area 1650 cm2
For Use With (Application) Polycap HD 150
Housing Material Polypropylene
Inlet Style With 1/2 in. hose barb (HB) inlet/outlet
Max. Pressure 4.1 bar (60 psi)
Outlet Style 1/2 Hose barb (HB)
Quantity 5/Pk.
Diameter (Metric) Disc 150 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt