Learn More
Desiccant Pack for 903 Protein Saver Cards, Whatman™
Product Code. 11369394
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
Dimensione della confezione:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11369394 100 g Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11369394 Fornitore Whatman products Cytiva N. del fornitore 10548234
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For use with 903 Protein Saver cards
  • For use with 903 Protein Saver cards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.