Learn More
Descripción
WDR77 Polyclonal antibody specifically detects WDR77 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | WDR77 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.03% Proclin 300; pH 7 |
| Gene | WDR77 |
| Gene Accession No. | Q9BQA1 |
| Gene Alias | 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | E. coli-derived Human WDR77 fragment |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?