Learn More
SpotSee WarmMark™ Ascending Time-Temperature Indicator
Product Code. 17854076
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to -18°C
-30°C to 10°C
-30°C to 20°C
-30°C to 25°C
-30°C to 37°C
-30°C to 5°C
-30°C to 8°C
Subdivision:
1 hour, 3 hours, 12 hours
1/2 hour, 2 hours, 8 hours
12 hours
2 hours, 12 hours, 48 hours
8 hours
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 17854076
Brand: SpotSee WM 25/778
Only null left
Add to basket
Add to basket
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
  • Three time windows - brief, moderate, prolonged
  • Field-armable with pull tab
Specifications
Certifications/Compliance REACH
Dimensions (L x W x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Disposable Single-use
For Use With (Application) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Height (English) 0.06 in.
Height (Metric) 1.5 mm
Includes Instructions for Use Certificate of Conformance
Length (Metric) 46 mm
Material Acrylic Adhesive
Width (English) 0.75 in.
Length (English) 1.81 in.
Description Ascending time-temperature indicator
Max. Temperature (English) 77°F
Max. Temperature (Metric) 25°C
Min. Temperature (English) -22°F
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (English) -22°F to 77°F
Temperature Range (Metric) -30°C to 25°C
Calibrated Yes
For Use With (Equipment) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Accuracy ± 1°C
Subdivision 8 hours
Display Chemical Color Change
Width (Metric) 19 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt