Learn More
Cytiva VP003 Electrical Vacuum and Pressure Pump
Description
Vacuum pumps are ideal for membrane vacuum filtration, microbiological quality control, analyses, medicine and production technology. This maintenance free and oil-free membrane pump delivers contamination-free pumping of air, gases, and vapors.
- High performance and minimum size
- Extremely quiet and smooth running
- Simple to use
- Equipped with thermo switch and standard fuse
- AC model: 120V
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | Vacuum Filtration Apparatus |
| Flow Rate | 3.6 L/min. |
| Max. Pressure | 4 bar; Vacuum: <100mbar |
| Series | VP003 |
| Type | Electric Vacuum and Pressure Pump |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?