Learn More
Voreloxin Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Voreloxin Hydrochloride is a first-in-class topoisomerase II inhibitor that intercalates DNA and induces site-selective DNA DSB, G2 arrest, and apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Voreloxin Hydrochloride |
| CAS | 175519-16-1 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H20ClN5O4S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | SNS-595 Hydrochloride Vosaroxin Hydrochloride AG 7352 Hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(C1=CN(C2=NC=CS2)C3=C(C=CC(N4C[C@H](OC)[C@@H](NC)C4)=N3)C1=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 437.9 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?