Learn More
Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper, Conformity Certified
Product Code. 10359211
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Closure Size:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tolerance:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
1.2 mL
2.0 mL
Neck Style:
Standard
Wide
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10359211
missing translation for 'mfr': Karl Hecht™ 42096084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Simply and accurately measure required sample volumes. Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper Conformity Certified is thick-walled, clearly marked and labeled, and has a solid finish
  • Duran™ borosilicate glass 3.3.
  • Standard type.
  • Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
  • Fused blue graduation.
  • Thick-walled, solid finish.
  • Clearly legible figures and marks.
  • Conformity certified.
    • Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Especificaciones
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Closure Material Polyethylene
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Neck Style Standard
Product Type Volumetric Flask
Tolerance 0.6 mL
Graduated Yes
Closure Type NS Stopper
Closure Size NS 29/32
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado