Learn More
Cytiva Vivaspin™ 2 Sample Concentrators
Artikelnummer. 10724027 Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10724027
missing translation for 'mfr': Cytiva 28932247
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use for one-step, non-denaturing sample concentration in a single tube for minimal sample handling and reduced sample loss. Cytiva Life Vivaspin™ 2 Sample Concentrators cater to scientists working with sample volumes ranging from 100 μl to 20 ml, with a range of MWCO values from Mr 3 000 to 100 000.
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 1.2cm2
  • Vivaspin 2 offers easy, contact-free storage by reverse spinning the concentrate into the recovery cap
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membrane) PES
MWCO 10 kDa
Filtration Area 1.2 cm2
Quantity 25/Pk.
Volume (Metric) 400 μL to 2 mL
Length (Metric) 126 mm
Width (Metric) 17 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt