Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
Product Code. 10360201 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
160 mL
300 mL
650 mL
Length (Metric):
60 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polypropylene
Unit Size:
Each
Product Code. 10360201
Brand: Buerkle™ 53311100
Only null left
Add to basket
Add to basket
ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask. Specially developed for viscous substances such as slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc.
  • Powerful suction for viscous media
  • The media is drawn up and discharged using the suction flask
  • For use with slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc
  • Easy to clean
  • All surfaces are poreless and without crevices
  • Dirt accumulation is prevented
  • Only round screw threads tried and tested in the field of food hygiene are used
  • Disassembly and cleaning are extremely simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type ViscoSampler
Material Polypropylene
Capacity (Metric) 300 mL
Length (Metric) 100 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt