Learn More
Edulab Mirror, Convex - Pack of 10
Click to view available options
Product Type:
Convex Mirror
Unit Size:
Pack of 10
Beskrivning
- 50 mm diameter convex mirror for practical reflection experiments
- Optically worked to provide clear and accurate reflections
- Focal length of 150 mm for standard classroom use
- Silvered back with protective coating for durability
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Convex Mirror |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering