Learn More
VX-11e, MedChemExpress
Product Code. 16495978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16495978
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY14178
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
Specifica
Chemical Name or Material VX-11e
CAS 896720-20-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H20Cl2FN5O2
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.86 mM)
SMILES FC1=CC(Cl)=C(NC2=NC(C3=CNC(C(N[C@H](CO)C4=CC=CC(Cl)=C4)=O)=C3)=C(C)C=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 500.35
Formula Weight 500.35
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato