Learn More
Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab
Artikelnummer. 11974074
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11974074
missing translation for 'mfr': Chem-Lab CL04.0603.2500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used in the Ziehl-Neelsen microbiological staining for investigation of mycobacteria. Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab is a special bacteriological stain used to identify acid-fast organisms, which resist staining by ordinary methods. Mycobacteria are stained magenta red.
Initially, fuchsin-carbol stains every cell. When the staining solution is combined with acid alcohol (usually hydrochloric acid in ethanol or IPA), the stain is removed from non-acid-fast bacteria, since they do not have a waxy lipid layer that resists decolorization. A methylene blue counter stain can then applied, which is picked up by non-acid-fast bacteria. When viewed under the microscope, the acid-fast bacteria appear red, while other bacteria appear blue.
Spezifikation
Melting Point 0°C
Boiling Point 100°C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentration Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water
Solubility Information Soluble in water
Odor Weak
Density 0.97g/mL
Color Red
pH ±7
Quantity 2.5 L
Flash Point 47°C
Physical Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Flammable liquid Category 3
  • Germ cell mutagenicity Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Fuchsine basic, Phenol, Ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt