Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Drums
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Drums connect to waste containers for a secure closed system
Specifications
Type Solvent Waste Manifold
For Use With (Application) Solvent Safety
For Use With (Equipment) Solvent-Compatible Containers
View More Specs
Description
Description
  • Select from coarse or fine thread to fit your drum's 2 in bung
  • Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Warranty
None
Specifications
Specifications
Solvent Waste Manifold
Solvent Safety
Solvent-Compatible Containers
Documents
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado